Documentos Principais
1.14752
Supelco
Ammonium Test, photometric
photometric, 0.010-3.00 mg/L (NH4-N), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Teste de amônio, photometric, 0.010-3.00 mg/L (NH4-N), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 250 tests (depending on package size)
sufficient for 500 tests
analito(s) específico(s)
ammonium
faixa de medição
0.010-3.00 mg/L (NH4-N)
0.013-3.86 mg/L (NH4+)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Indophenol blue)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: Fotométrico, 0,010-3,00 mg/L (NH4-N), Spectroquant®
O método é análogo a EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 e DIN 38406-5.
Este teste de reagente de amônio Spectroquant® permite a quantificação de amônio livre de cianeto em águas residuais, lençóis freáticos, águas de superfície e água do mar. Normalmente, o amônio entra nos mananciais de água como resíduo de áreas agrícolas fertilizadas, e níveis aumentados são importantes indicadores de poluição fecal.
Outros campos de aplicação são a análise de alimentos, &bebidas e amostras ambientais e agrícolas (por exemplo, solo).
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes altamente estáveis e prontas para uso para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que o acompanha.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Ammonium Test reflectometric, 5.0-20.0 mg/L (NH4+), for use with REFLECTOQUANT®
Supelco
1.16899
Ammonium Test
Ammonium Test colorimetric, 0.2-8.0 mg/L (NH4+), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.14750
Ammonium Test
Teste de fosfato photometric, 0.0025-5.00 mg/L (PO4-P), 0.0077-15.3 mg/L (PO43-), 0.0057-11.46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Supelco
1.14848
Teste de fosfato
Ammonium Test for use with MQUANT®
Supelco
1.14428
Ammonium Test
Ammonium Test colorimetric, 0.2-8 mg/L (NH4+), 0.16-6.2 mg/L (NH4-N), for use with MQUANT®
Supelco
1.14423
Ammonium Test
Teste de alumínio photometric, 0.020-1.20 mg/L (Al), Spectroquant®
Supelco
1.14825
Teste de alumínio
Teresa Steliga et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-12)
Biodegradation is one of the most effective and profitable methods for the elimination of toxic polychlorinated biphenyls (PCBs) and total petroleum hydrocarbons (TPH) from the environment. In this study, aerobic degradation of the mentioned pollutants by bacterial strains Mycolicibacteriumfrederiksbergense IN53
Protocolos
Em um frasco de vidro, adicione 50 g de amostra naturalmente úmida, livre de pedras grossas, com 100 ml da solução de cloreto de cálcio 0,025 mol/l.
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
Learn about the photometric determination of ammonium ions in manure samples by indophenol blue method using Spectroquant ® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Ver tudo