Documentos Principais
1.00683
Supelco
Ammonium Test, photometric
photometric, 2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.6-193 mg/L (NH4+), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Teste de amônio, photometric, 2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.6-193 mg/L (NH4+), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 100 tests
analito(s) específico(s)
ammonium
faixa de medição
2.0-150 mg/L (NH4-N)
2.4-193 mg/L (NH3)
2.6-193 mg/L (NH4+)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Indophenol blue)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: Fotométrico, 2,0 - 150 mg/l (NH4-N), 2,6 - 193 mg/l (NH4+), Spectroquant®
O método é análogo ao EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 e DIN 38406-5.
Este teste de reagente de amônio Spectroquant® permite a quantificação de amônio livre de cianeto em águas residuais, lençóis freáticos, águas de superfície e água do mar. Normalmente, o amônio entra nos mananciais de água como resíduo de escoamento superficial de áreas agrícolas fertilizadas, e níveis aumentados são importantes indicadores de poluição fecal.
Outros campos de aplicação são a análise de alimentos, &bebidas e amostras ambientais e agrícolas (por exemplo, solo).
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes altamente estáveis e prontas para uso para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que o acompanha.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com um identificador ativo (código de barras 2D) exclusivo, que permite o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Ammonium Test for use with MQUANT®
Supelco
1.14428
Ammonium Test
Ammonium Test colorimetric, 0.2-8 mg/L (NH4+), 0.16-6.2 mg/L (NH4-N), for use with MQUANT®
Supelco
1.14423
Ammonium Test
Ammonium Test reflectometric, 0.2-7.0 mg/L (NH4+), for use with REFLECTOQUANT®
Supelco
1.16892
Ammonium Test
Ammonium Test reflectometric, 5.0-20.0 mg/L (NH4+), for use with REFLECTOQUANT®
Supelco
1.16899
Ammonium Test
Phosphate Test photometric, 1.0-100.0 mg/L (PO4-P), 3-307 mg/L (PO43-), 2-229 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Supelco
1.00798
Phosphate Test
Teste de Nitrato photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Supelco
1.09713
Teste de Nitrato
Ammonium Test reflectometric, 20-180 mg/L (NH4+), for use with REFLECTOQUANT®
Supelco
1.16977
Ammonium Test
Protocolos
Em um frasco de vidro, adicione 50 g de amostra naturalmente úmida, livre de pedras grossas, com 100 ml da solução de cloreto de cálcio 0,025 mol/l.
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
Learn about the photometric determination of ammonium ions in manure samples by indophenol blue method using Spectroquant ® test kits and spectrophotometer.
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Ver tudo