1.14776
Nitrite Test, photometric
photometric, 0.002-1.00 mg/L (NO2-N), 0.007-3.28 mg/L (NO2-), Spectroquant®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Teste de nitrito, photometric, 0.002-1.00 mg/L (NO2-N), 0.007-3.28 mg/L (NO2-), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 1000 tests
sufficient for 335 tests (depending on package size)
analito(s) específico(s)
nitrite
adequação da reação
reaction type: Griess reaction
faixa de medição
0.002-1.00 mg/L (NO2-N)
0.007-3.28 mg/L (NO2-)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Griess’ reaction)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O método é análogo a EPA 354.1, APHA 4500-NO2- B e DIN EN 26 777.
Este teste em cubetas de nitrato Spectroquant® possibilita a quantificação precisa de nitrato em amostras de água. O nitrato é um nutriente essencial necessário para o crescimento de animais e plantas. Contudo, níveis elevados de nitrato podem ser um risco à saúde, especialmente para gestantes e bebês. Portanto, os níveis de nitrato em fontes de água são regulados em muitos países.
Método aplicado: Em soluções ácidas, os íons de nitrito reagem com ácido sulfanílico para formar um sal diazônio que reage com dicloridrato de N-(1-naftil)etilenodiamina para formar um corante azo vermelho-violeta que é determinado fotometricamente.
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Aplicação
- Características clínicas e laboratoriais de infecções do trato urinário em bebês pequenos: Discute os desafios diagnósticos e as caraterísticas das infeções do trato urinário em lactentes, destacando a importância da detecção precisa para orientar o tratamento (Lo et al., 2018).
- Diferenciar a doença de Kawasaki da infecção do trato urinário em crianças febris com piúria e elevação de proteína C-reativa: Concentra-se no diagnóstico diferencial em cuidados pediátricos, que pode influenciar a escolha de testes de nitrito para um diagnóstico preciso e oportuno (Han e Lee, 2018).
- Características iniciais da doença de Kawasaki com piúria em bebês febris com menos de 6 meses: Aborda a sobreposição dos sintomas urinários na doença de Kawasaki, destacando a utilidade dos testes de nitrito em casos complexos (Yoon et al., 2018).
- A prática atual sobre o tratamento da tira reagente de urina pré-operatória resulta em mulheres submetidas à cirurgia ginecológica no País de Gales: Revisa os procedimentos relacionados ao atendimento pré-cirúrgico em ginecologia, indicando aplicações mais amplas de testes de nitrito em protocolos hospitalares (Walker et al., 2019).
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction
Determinação fotométrica usando o método Griess após a extração
Photometric determination of nitrite ions in soil samples by Griess method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of nitrite ions in compost by Griess method using Spectroquant®