Documentos Principais
1.14729
Supelco
Phosphate Test, photometric
photometric, 0.5-25.0 mg/L (PO4-P), 1.5-76.7 mg/L (PO43-), 1.1-57.3 mg/L (P2O5), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Teste de fosfato em cubetas, photometric, 0.5-25.0 mg/L (PO4-P), 1.5-76.7 mg/L (PO43-), 1.1-57.3 mg/L (P2O5), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
analito(s) específico(s)
phosphate
faixa de medição
0.5-25.0 mg/L (PO4-P)
1.1-57.3 mg/L (P2O5)
1.5-76.7 mg/L (PO43-)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Phosphomolybdenum blue)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
(o-fosfato e fósforo total) Método: Fotométrico, PMB 0,5-25,0 mg/L (PO4-P), 1,5-76,7 mg/L (PO43-), 1,1-57,3 mg/L (P2O5), Spectroquant®
O método é análogo a EPA 365.2+3, APHA 4500-P E e DIN EN ISO 6878.
O teste em cubetas de fosfato Spectroquant® possibilita uma quantificação precisa do teor de fosfato. Níveis elevados de fosfato podem levar à eutrofização de corpos d′água, o que é um risco para o meio ambiente. Por isso, a concentração de fosfato na água potável e em águas residuais é regulamentada em muitos países.
Outras aplicações incluem a determinação de fosfato em alimentos & bebidas (por exemplo, cerveja) e em amostras ambientais e agrícolas (por exemplo, solo).
Os testes em cubetas Spectroquant® são fornecidos com cubetas redondas de 16 mm pré-cheias e todos os reagentes necessários para realizar a análise de acordo com o folheto de instruções fornecido.
Todos os kits de teste em cubetas e reagentes Spectroquant® são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que permite o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Teste celular COD photometric, 25-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
Supelco
1.14541
Teste celular COD
Teste de fosfato photometric, 0.5-30.0 mg/L (PO4-P), 1.5-92.0 mg/L (PO43-), 1.1-68.7 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Supelco
1.14842
Teste de fosfato
Teste de cloreto photometric, 2.5-250 mg/L (Cl-), Spectroquant®
Supelco
1.14897
Teste de cloreto
Teste de Nitrato photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Supelco
1.09713
Teste de Nitrato
Protocolos
Photometric determination of total phosphorus in plant material samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Photometric determination of phosphate ions in fertilizer samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.
Photometric determination of phosphate ions in manure samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.