Documentos
1.08107
Supelco
Tetra-hidrofurano
≥99.9% (GC), suitable for DNA amplification and peptide synthesis (max. 0.005% H₂O)
Sinônimo(s):
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O
Número CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
102391
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191504
Número do índice EC:
203-726-8
NACRES:
NA.21
product name
Tetra-hidrofurano, for DNA and peptide synthesis (max. 0.005% H₂O)
densidade de vapor
2.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
610 °F
Lim. expl.
1.8-11.8 %
técnica(s)
DNA amplification: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.005% Water
resíduo de evaporação
≤10 mg/L
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
65-67 °C (lit.)
pf
−108 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -21.5 °C
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
chave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.005 %
The product is stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Tetra-hidrofurano analytical standard
Supelco
78445
Tetra-hidrofurano
Dimetilsulfóxido for DNA and peptide synthesis (max. 0.025% H₂O)
Supelco
1.02931
Dimetilsulfóxido
Tetra-hidrofurano Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1561
Tetra-hidrofurano