1.07025
Tetra-hidrofurano
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent
Sinônimo(s):
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tetra-hidrofurano, for analysis EMPARTA® ACS
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPARTA®
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
610 °F
Lim. expl.
1.8-11.8 %
dilution
(for routine analytical applications)
Impurezas
≤0.01% Peroxide (as H2O2)
≤0.05% Water
resíduo de evaporação
≤0.03%
cor
clearAPHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
65-67 °C (lit.)
pf
−108 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -21.5 °C
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
chave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Phenylalanine Ammonia Lyase Activity Research: A study investigated the mutase-like activity of phenylalanine ammonia lyase from Anabaena variabilis, demonstrating the utility of buffer concentrate in biochemical assays to stabilize enzyme activity during the research (Weise et al., 2018).
- Studying Amyloid Precursor Protein: A study used buffer concentrate for experiments involving the amyloid precursor protein C-terminal fragment C100, noting its importance in maintaining the stability of protein conformations during interactions with γ-secretase modulators (Botev et al., 2011).
Nota de análise
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.01 %
Evaporation residue: ≤ 0.03 %
Water: ≤ 0.05 %
Stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C - closed cup