Merck
1.06444
SAFC
Cloreto de sódio
EMPROVE® API Ph Eur,BP,JP,USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Fórmula linear:
NaCl
Número CAS:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-598-3
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.3 hPa ( 865 °C)
linha de produto
EMPROVE® API
forma
solid
potência
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
1461 °C
pf
801 °C (lit.)
solubilidade
358 g/L
densidade volumétrica
1140 kg/m3
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Fornecemos know-how de produção líder do setor e suporte regulatório abrangente para IFAs de alta qualidade, respaldados por quase 200 anos de experiência. Desde um portfólio completo de folatos inovadores até síntese personalizada, nossas soluções sob medida e escalonáveis atendem às suas necessidades específicas de produção. Como parte de nosso Programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O cloreto de sódio é usado em soluções oftálmicas, para diálise, nutrição clínica e de infusão. O IFA cloreto de sódio Emprove® é fabricado de acordo com as diretrizes da ICH Q7. O CEP está disponível.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8