Merck
1.04935
SAFC
Cloreto de potássio
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 508
Fabricação farmacêutica
About This Item
Fórmula linear:
KCl
Número CAS:
Peso molecular:
74.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número E:
E508
Número do índice EC:
231-211-8
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
forma
solid
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pb
1413 °C/1013 hPa
pf
770 °C (lit.)
solubilidade
347 g/L
densidade
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O cloreto de potássio é um sal mineral usado para várias aplicações nos setores farmacêutico e alimentício. Exemplos de aplicações farmacêuticas incluem tratamento de hipocalemia ou como componente de soluções isotônicas para infusão. Além disso, o cloreto de potássio também pode servir como agente fortalecedor e acentuador de sabor para alimentos e bebidas.
Pode ser usado no preparo de solução salina tamponada com fosfato e na extração e solubilização de proteínas.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6