S7653
Cloreto de sódio
BioXtra, ≥99.5% (AT)
Sinônimo(s):
Cloreto de nátrio, Monocloreto de sódio, Halita, NaCl
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (AT)
forma
powder
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Impurezas
filtertest, complies
insoluble matter, complies
pH
5.0-8.0 (20 °C, 1 M in H2O)
pf
801 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
densidade
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
traços de ânion
bromide (Br-): ≤0.01%
iodide (I-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
absorção
≤0.01 at 260
≤0.01 at 280 in H2O at 1 M
λ
(260 nm Amax: ≤ 0.01)
aplicação(ões)
genome editing
microbiology
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Preparar solução PBS (salina tamponada com fosfato).
- No pré-tratamento de amostras de tecido de cartilagem traqueal antes da descelularização.
- Como um componente do meio de ágar de soja tripticase para cultivar bactérias.
- Prepare o tampão de lise.
Características e benefícios
Outras notas
geralmente comprado junto com este produto
produto comparável
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
Protocolos
Analyze omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon using GC columns for confirmatory analysis of lipid composition.