1.02367
Cloreto de magnésio
cryst. EMPROVE® API Ph Eur,BP,JPC,USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Magnesium dichloride
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
JPC
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® API
Formulário
solid
potência
8100 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
117 °C (decomposition)
solubilidade
468.7 g/L
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Gratuito - Faça login para baixar
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Conteúdo relacionado
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.