Documentos Principais
1.37017
SAFC
Cloreto de sódio
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Fórmula linear:
NaCl
Número CAS:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-598-3
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.3 hPa ( 865 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
solid
Características
RNase and DNase free
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
1461 °C/1013 hPa
pf
801 °C (lit.)
densidade
2.17 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O cloreto de sódio é um sal mineral com uma ampla gama de aplicações em formulações farmacêuticas. Ele é frequentemente usado como agente osmótico em formas líquidas, como por exemplo para o preparo de formulações isotônicas, como agente de volume ou de revestimento para formas farmacêuticas sólidas bem como para formas semissólidas como cremes.
Devido aos seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, o cloreto de sódio Emprove® Expert é particularmente indicado para aplicações de alto risco.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
D-(+)-Glicose anhydrous EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP,ACS
SAFC
1.37048
D-(+)-Glicose
Titriplex® III (ethylene dinitrilo tetraacetic acid disodium salt dihydrate), EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37004
Titriplex® III
D-Manitol EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37096
D-Manitol
Ácido cítrico anhydrous powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37002
Ácido cítrico