Documentos
1.06404
Supelco
Cloreto de sódio
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Fórmula linear:
NaCl
Número CAS:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-598-3
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
1.3 hPa ( 865 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (silver nitrate titration)
99-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
forma
solid
potência
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezas
≤0.005% Calcium, Magnesium and R2O3-precipitate
≤0.005% Insoluble matter
perda
≤ 0.5% loss on drying, 105 °C, 2 h
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
1461 °C/1013 hPa
pf
801 °C (lit.)
solubilidade
358 g/L
densidade volumétrica
1140 kg/m3
traços de ânion
bromide (Br-): ≤0.005%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.0001%
iodide (I-): ≤0.001%passes test
nitrite (NO2-): passes test
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
traços de cátion
As: ≤0.00004%
Ba: ≤0.001%, passes test
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
Mg: ≤0.0100% (alkaline-earth metals (as Ca))
N: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Desenvolvimento de manteiga com baixo teor de sódio por meio da substituição parcial de cloreto de sódio por cloreto de potássio.: Este estudo explora a redução do teor de sódio na manteiga, substituindo o cloreto de sódio por cloreto de potássio. Os achados são significativos para os químicos focados em química de alimentos e no desenvolvimento de produtos alimentícios mais saudáveis com características sensoriais aceitáveis (Biointerface Research in Applied Chemistry, 2020).
Nota de análise
Teor (argentométrico): ≥ 99,5%
Teor (argentométrico; calculado em substância seca): 99,0%-100,5%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Acidez ou alcalinidade: passa no teste
valor de pH (5%; água): 5,0-8,0
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
Brometo (Br): ≤ 0,005%
Clorato e nitrato (como NO₃): ≤ 0,003%
Hexacianoferrato II: ≤ 0,0001%
Ferrocianidas: passa no teste
Iodeto (I):
≤ 0,001%
: passa no teste
Nitrito (NO₂): passa no teste
Fosfato (PO₄): ≤ 0,0005%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,001%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,0005%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Metais pesados (ACS): ≤ 0,0005%
As (arsênico): ≤ 0,00004%
Ba (bário):
passa no teste
: ≤ 0,001%
Ca (cálcio): ≤ 0,002%
Cu (cobre): ≤ 0,0002%
Fe (ferro): ≤ 0,0001%
K (potássio): ≤ 0,005%
Mg (magnésio): ≤ 0,001%
Cálcio, magnésio e precipitado de R₂O₃: ≤ 0,005 %
Magnésio e metais alcalinos terrosos (como Ca): ≤ 0,0100%
Perda na secagem (105 °C, 2 h): ≤ 0,5%
Corresponde às normas ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Artigos
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.