1.16224
Cloreto de sódio
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.3 hPa ( 865 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
1461 °C/1013 hPa
pf
801 °C (lit.)
solubilidade
358 g/L
densidade
2.17 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Como parte de nosso programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
Devido aos seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, o cloreto de sódio Emprove® Expert é particularmente indicado para aplicações de alto risco.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
A etapa de conjugação na produção de ADCs liga um ingrediente farmacêutico ativo altamente potente (HPAPI) a um mAb por meio de um ligante estável. A conjugação eficaz envolve decisões complexas, descritas nesta página com serviços e produtos para garantir o sucesso.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.