Documentos Principais
1.02465
SAFC
Cloreto de cálcio
EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Calcium dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CaCl2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
147.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
600-075-5
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® API
Formulário
solid
potência
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
176 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
soluble
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Fornecemos know-how de produção líder do setor e suporte regulatório abrangente para IFAs de alta qualidade, respaldados por quase 200 anos de experiência. Desde um portfólio completo de folatos inovadores até síntese personalizada, nossas soluções sob medida e escalonáveis atendem às suas necessidades específicas de produção. Como parte de nosso Programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O cloreto de cálcio di-hidratado é tipicamente usado em nutrição clínica e infusão. O IFA cristalino cloreto de cálcio di-hidratado Emprove® é fabricado de acordo com as diretrizes da ICH Q7. Um CEP e DMF dos EUA estão disponíveis.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Artigos
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Conteúdo relacionado
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.