Documentos Principais
1.03669
SAFC
Glicina
granulated, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Glicocol, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
75.07
Beilstein:
635782
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-272-2
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.0000171 Pa ( 25 °C)
descrição
granulated EMPROVE® EXPERT Ph.Eur.,BP,JP,USP
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Ensaio
99.0-101.0% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
Formulário
granular
técnica(s)
inhibition assay: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
pf
240 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.161 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
chave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Materiais a granel padrão frequentemente apresentam uma tendência a aglutinação, formação de grumos e de pó, o que resulta em processos trabalhosos de pesagem e de desagregação manual com um impacto negativo na eficiência da produção. Devido à sua forma granulada, a glicina granulada é flutuante livre e de fácil manuseio. Seu comportamento significativamente menos aglutinante facilita a processabilidade, acelera processos de produção e aumenta a segurança dos operadores.
Como parte de nosso Programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
A glicina, de modo geral, é amplamente usada no setor biofarmacêutico como estabilizante, modificador de tonicidade, tampão e agente de precipitação. Ela também é usada como emoliente, agente emulsificante e solubilizante em formulações sólidas e semissólidas.
Devido aos seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, a glicina granulada Emprove® Expert é particularmente indicada para aplicações de alto risco.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Neurotransmissor inibitório na coluna vertebral, regulador alostérico dos receptores de NMDA.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Phosphoric acid 10% EMPROVE® EXPERT Ph.Eur.,NF
SAFC
4.80951
Phosphoric acid 10%
Glicina meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance)
Sigma-Aldrich
15527
Glicina
Glycine Cytiva 17-1323-01, pack of 500 g
GE17-1323-01
Glycine
Glicina ACS reagent, ≥98.5%
Sigma-Aldrich
410225
Glicina
L-cistina
SAFC
C5735
L-cistina
Glicina BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
50046
Glicina
Artigos
Handling bulk powders at a large scale in the pharmaceutical, biopharmaceutical, and bioprocessing setting is challenging. Compared to powders, granulated materials experience far less caking, have better flowability, and are easier to handle, even after long-term storage.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.