410225
Glicina
≥98.5%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Glicocol, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Produtos recomendados
product name
Glicina, ACS reagent, ≥98.5%
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5%
forma
powder, crystals or granules
Impurezas
H2SO4, passes test (darkened)
Hydrolyzable subsances, passes test
resíduo de ignição
≤0.1%
cor
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
pf
240 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
NH4+: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
chave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Grin2a(24409)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.