Merck
1.00193
SAFC
Ácido caprílico (ácido octanoico)
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido caprílico (ácido octanoico)
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6COOH
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
204-677-5
Agency
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.05 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
forma
liquid
temperatura de autoignição
>300 °C
Lim. expl.
1 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
pb
237 °C/1013 hPa
pf
16 °C
temperatura de transição
flash point 130 °C
solubilidade
0.68 g/L
densidade
0.91 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O ácido caprílico, também conhecido como ácido octanoico, é amplamente usado no setor biofarmacêutico como um agente de precipitação, especialmente na purificação de terapias derivadas do plasma.
Devido aos seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, o ácido caprílico (ácido octanoico) Emprove® Expert é particularmente indicado para aplicações de alto risco.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3