67419
Glycine 1 M solution
Sinônimo(s):
Glycine solution, Additive Screening Solution 47/Kit-No 78374
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
densidade
1.03 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]CC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
chave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Glycine 1M solution is an additive screening solution of Additive Screening Kit. Additive Screen kit is designed to allow rapid and convenient evaluation of additives and their ability to influence the crystallization of the sample. The Additive Kit provides a tool for refining crystallization conditions.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?