1.37028
Glicerol
anhydrous (vegetable), EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
1,2,3-propanotriol, Glicerina
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Ensaio
≤98.0-101.0% (calculated on anhydrous substance, alkalimetric)
≥99.5% (calculated on anhydrous substance, GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
698 °F
Lim. expl.
2.6-11.3 % (v/v)
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
electrophoresis: suitable
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
182 °C/20 mmHg (lit.)
pf
20 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 199 °C
densidade
1.25 g/mL (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O glicerol anidro (vegetal) Emprove® Expert tem baixo teor de endotoxinas e biocarga, o que faz dele a escolha certa para suas aplicações de alto risco.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Conteúdo relacionado
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.