Documentos Principais
G5417
SAFC
Glicina
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Glicocol, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
Selecione um tamanho
100 G
R$ 670,00
1 KG
R$ 1.298,00
10 KG
R$ 8.429,00
25 KG
R$ 19.415,00
R$ 670,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite uma amostra
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 670,00
1 KG
R$ 1.298,00
10 KG
R$ 8.429,00
25 KG
R$ 19.415,00
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
75.07
Beilstein:
635782
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.25
R$ 670,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite uma amostra
fonte biológica
non-animal source
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5%
Formulário
crystalline powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
pH
5.9-6.4
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
pf
240 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 260 nm Amax: -0.006
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: -0.003
adequação
suitable for manufacturing use
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
atividade externa
cytotoxicity, tested
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
chave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
Nossa linha SAFC® de matérias-primas de alta qualidade para uso no processamento biofarmacêutico resiste a rigorosos procedimentos de controle de qualidade, além da documentação e do conhecimento especializado para ajudar nossos clientes a atender aos requisitos definidos pelo Programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Nosso abrangente portfólio de produtos químicos de processo a montante não apenas fornece aos fabricantes biofarmacêuticos matérias-primas de alta qualidade para a produção de terapias clássicas e novas, mas também os ajuda a chegar mais rapidamente ao mercado e a simplificar os desafios regulatórios. Confie em nós para oferecer transparência na cadeia de suprimentos e em nossa prospecção fiável no mundo inteiro, agilizando a qualificação do seu produto com o melhor suporte regulatório e atendimento do setor.
Para solicitar a documentação deste produto, entre em contato com o Atendimento ao cliente e selecione “Documentação de produtos”. Observe que o acesso à documentação deste produto requer um termo de confidencialidade.
Aplicação
A glicina é um aminoácido não essencial. Ela é o aminoácido mais simples e tem diversos papéis biológicos. Sua estrutura é única entre os aminoácidos biológicos, porque não tem um centro assimétrico e, portanto, não é quiral. Ela é frequentemente usada como componente de meios de cultura celular para a biofabricação comercial de proteínas recombinantes e anticorpos monoclonais terapêuticos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Neurotransmissor inibitório na coluna vertebral, regulador alostérico dos receptores de NMDA.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)