Merck
Materiais granulados
Materiais a granel padrão frequentemente apresentam uma tendência a aglutinação, formação de grumos e de pó, o que pode reduzir a eficiência e a segurança de processos. Em contraste, nossas matérias-primas granuladas são flutuantes livres e fáceis de manusear. Menor aglutinação e formação de grumos resultam em melhor processividade, o que proporciona maior velocidade de fabricação e segurança dos operadores. Você pode confiar em nossos materiais granulados para ajudar a reduzir interrupções de processos, desvios de qualidade e riscos à segurança de operadores.  
  • Aglutinação consideravelmente reduzida
  • Melhor manuseio e processividade
  • Aumento da segurança de operadores
  • Multicompendial
  • Os produtos Emprove® Expert contêm baixos níveis de endotoxinas para aplicações de alto risco
A granulação seca de nossas matérias-primas é obtida por compactação por rolo, que é especialmente adequada para materiais termossensíveis e sensíveis à umidade. Os materiais são condensados somente por força de compressão, sem o uso de água ou outros aditivos. Como resultado, as características das matérias-primas são preservadas e os mais elevados padrões de qualidade são atendidos.