439169
Acetato de etila
suitable for HPLC, ≥99.8%
Sinônimo(s):
EtOAc
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (20 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
Lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
técnica(s)
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
Impurezas
<0.050% water
resíduo de evaporação
<0.0003%
índice de refração
n20/D 1.3720 (lit.)
p.e.
76.5-77.5 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 254 nm Amax: 1.00
λ: 263 nm Amax: 0.05
λ: 275-400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As solvent for the isolation of Rose hip (Rosa canina L., Rosaceae) powder, via sonication.
- As solvent for the abstraction of volatile thiols from wine for their quantitative estimation by gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS).
- Preparation of thin films of TiO2 (titanium dioxide) on glass.
- As an extraction medium in the multi-residue analysis of pesticide residues in fruit and vegetables.
- Acetylation of primary amines to form amides in the presence of dimethyltin(IV) acetic acid distannoxane.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?