Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
1.04391
Hexane
≥98% (GC), suitable for HPLC, LiChrosolv®
Sinônimo(s):
Hexano, n-Hexano
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
n-Hexano, for liquid chromatography LiChrosolv®
densidade de vapor
~3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
LiChrosolv®
grau
isocratic
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
453 °F
potência
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
7.7 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
resíduo de evaporação
≤1.0 mg/L
transmitância
210 nm, ≥50%
220 nm, ≥85%
245 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
Viscosidade cinemática
0.50 cSt(20 °C)
p.e.
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -22 °C
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- análise de produtos alimentícios de acordo com os métodos da farmacopeia dos Estados unidos (USP)
- determinação por HPLC de alimentos
- extração de sabores lactona de matérias-primas de ácidos graxos[1]
- análise de vitamina A de matrizes alimentares fortificadas usando UHPLC[2]
- extração por Soxhlet de materiais vegetais para quantificação por separação cromatográfica[3]
- quantificação de vitaminas lipossolúveis por HPLC-MS[4]
- detecção de canabinoides sintéticos (SC) em e-líquidos usados em cigarros eletrônicos[5]
- análise de SC em amostras de sangue, urina e mistura de ervas[6]
Características e benefícios
- embalada em frascos de vidro
- oferece alta resolução, sensibilidade e separação de pico de linha de base otimizada
Nota de preparo
Nota de análise
Identidade (IV): em conformidade
Resíduo de evaporação: ≤ 1,0 mg/l
Água: ≤ 0,01%
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0002 meq/g
Transmissão (em 210 nm): ≥ 50%
Transmissão (em 220 nm): ≥ 85%
Transmissão (a partir de 245 nm): ≥ 98%
Filtrado em filtro de 0,2 µm
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
Protocolos
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?