Documentos Principais
1.10972
Supelco
Acetato de etila
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinônimo(s):
EtOAc
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein:
506104
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
205-500-4
NACRES:
NA.03
Ensaio:
≥99.8% (GC)
técnica(s):
gas chromatography (GC): suitable
p.e.:
76.5-77.5 °C (lit.)
pressão de vapor:
73 mmHg ( 20 °C)
densidade de vapor
3 (20 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
potência
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.3720 (lit.)
p.e.
76.5-77.5 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -4 °C
solubilidade
85.3 g/L
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
SupraSolv ECD and FID are specially developed for gas chromatography in combination with the ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization Detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline, and a minimal signal-to-noise ratio, leading to reliable and reproducible analysis results.
Aplicação
Ethyl acetate can be used as a:
  • Extraction solvent for the pharmaceutical metabolites by sonication in an ultrasonic bath.
  • Rinsing solvent for glassware.
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Acetona for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00012
Acetona
Heptano for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.04360
Heptano
Metanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.06011
Metanol
Acetato de etila analytical standard
Supelco
58958
Acetato de etila
Determination of phthalates in milk and milk products by liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Sorensen LK
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 20(7), 1135-1114 (2006)
Photodegradation of Carbamazepine, Ibuprofen, Ketoprofen and 17?-Ethinylestradiol in Fresh and Seawater
Matamoros V, et al.
Water, Air, and Soil Pollution, 196, 161-116 (2009)