1.00247
Ácido cítrico
anhydrous fine-granular, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 330
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
forma
coarse powder
potência
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
8 %, 65 °F
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
pb
200 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
153-159 °C (lit.)
solubilidade
water: 1330 g/L at 20 °C
densidade
1.665 g/cm3 at 18 °C
traços de cátion
Al: ≤0.2 ppm
As: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Citric acid anhydrous powder Emprove® Essential is citric acid present in its water-free, fine granulated form.
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1