Documentos Principais
CX1723
Supelco
Ácido cítrico
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Citric acid
About This Item
Fórmula linear:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Número CAS:
Peso molecular:
192.12
Beilstein:
782061
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
201-069-1
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
meets USP/NF
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Ensaio
99.5-100.5% dry basis (alkalimetric)
Formulário
fine powder
Lim. expl.
8 %, 65 °F
Impurezas
≤0.005% Water-insoluble matter
≤1% Water (Karl Fischer)
sulfated ash (600 °C)
≤0.02%
cor
white to almost white
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
p.e.
200 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
153-159 °C (lit.)
solubilidade
1330 g/L
densidade
1.67 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): ≤0.036%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Fe: ≤0.0003%
Pb: ≤0.0002%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Appearancewhite to almost white, fine powderAssay (alkalimetric on dried substance)99.5-100.5%Chloride (Cl)0.001% maxIdentity (IR-spectrum)passes testIron (Fe)0.0003% maxLead (Pb)0.0002% maxOxalate (C2O4)0.036% maxPhosphate (PO4)0.001% maxReadily carbonizable substancespasses testSulfate (SO4)0.002% maxSulfated ash (600°C)0.02% maxWater (acc. to Karl Fischer)1.0% maxWater-insoluble matter0.005% max
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9