Merck
1.00242
SAFC
Ácido cítrico
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, FCC, E 330
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
About This Item
Fórmula linear:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
210.14
Beilstein:
4018641
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número E:
E330
Número do índice EC:
201-069-1
Agency
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
pressão de vapor
<1 Pa ( 25 °C)
descrição
cryst. EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,USP,E 330,FCC
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
forma
coarse powder
crystalline
potência
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
pf
135-152 °C
temperatura de transição
flash point 173.9 °C
solubilidade
880 g/L
densidade
1.54 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
chave InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O ácido cítrico é tipicamente usado como regulador de pH, agente tamponante ou antioxidante em formulações farmacêuticas. Sua gama de aplicações abrange diferentes tipos de formulações, incluindo formas farmacêuticas semissólidas, formas farmacêuticas líquidas, como soluções, e formas sólidas como comprimidos efervescentes ou grânulos.
Ácido cítrico monoidratado crist. Emprove® Essential é o ácido cítrico presente em sua forma cristalina monoidratada.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
345.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
173.9 °C - closed cup