C0759
Ácido cítrico
99%
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylic acid
Ensaio
99%
forma
crystals
Lim. expl.
8 %, 65 °F
pKa (25 °C)
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.40
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
pf
153-159 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 383 g/L at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Trialkyl citrates via sulfuric acid-catalyzed esterification with aliphatic alcohols C2-C5.
- Biodegradable thermoset polymer via catalyst-free polycondensation reaction.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Citrate is one of many cell culture components that affects the performance of serum-free, protein-free and animal protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins such as monoclonal antibodies.