Documentos Principais
1.06398
SAFC
Carbonato de sódio
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Soda anidra, Carbonato de sódio, Carbonato dissódico, Sal dissódico de ácido carbônico
About This Item
Fórmula linear:
Na2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
105.99
Beilstein:
4154566
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
207-838-8
Agency
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
pf
851 °C (lit.)
solubilidade
212.5 g/L
densidade
2.53 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O carbonato de sódio é um ingrediente comumente usado em aplicações alimentícias e farmacêuticas. Em aplicações farmacêuticas, o carbonato de sódio é usado como um regulador de pH, ou como fonte de dióxido de carbono em formulações orais, como comprimidos efervescentes ou grânulos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componente de tampão, pode ser usado para remover proteínas periféricas de membrana.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8