Documentos Principais
1.05119
SAFC
Sorbato de potássio
granules, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, FCC, E 202
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Sorbato de potássio, Sal potássico de ácido sórbico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7KO2
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número E:
E202
Número do índice EC:
246-376-1
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
BP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
pressão de vapor
<1 Pa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
granular
temperatura de autoignição
>150 °C
pH
8-11 (20 °C, 1400 g/L in H2O)
pf
>205 °C (decomposition)
solubilidade
1.95-543 g/L
densidade
1.36 g/cm3 at 23.5 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
chave InChI
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O sorbato de potássio é comumente usado como conservante em formulações farmacêuticas e em cosméticos. Ele também é usado como aditivo para a preservação de alimentos.
Outras notas
Este produto não é destinado ao uso como biocida, de acordo com os regulamentos globais de biocidas. Para aplicações antimicrobianas sob outras legislações, verifique as respectivas leis (locais).
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.