Documentos Principais
1.00012
Supelco
Acetona
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinônimo(s):
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
Selecione um tamanho
2.5 L
R$ 564,00
R$ 564,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2.5 L
R$ 564,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
635680
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-662-2
NACRES:
NA.03
Ensaio:
≥99.8% (GC)
técnica(s):
gas chromatography (GC): suitable
p.e.:
56 °C/760 mmHg (lit.)
pressão de vapor:
184 mmHg ( 20 °C)
R$ 564,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Agency
suitable for EPA 1613
Nível de qualidade
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
465 °C (DIN 51794)
potência
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
13.2 %
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.05% Water
resíduo de evaporação
≤3.0 mg/L
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacidade
1000  g/kg water absorbing capacity
p.e.
56 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point <-20 °C
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O SupraSolv ECD e FID foi desenvolvido especialmente para cromatografia gasosa junto com um ECD (detector por captura de elétrons) e um FID (detector por ionização de chama). Os solventes SupraSolv oferecem o maior intervalo de tempos de retenção especificado, um valor de referência claro e uma razão sinal/ruído mínima, o que produz resultados de análise confiáveis e reprodutíveis.
Aplicação
A intensidade de luminescência da acetona depende dos componentes da solução . A absorção de luz UV pela acetona causa sua fotólise e produção de radiais .
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Acetonitrilo for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.00017
Acetonitrilo
Metanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.06011
Metanol
Diclorometano for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.06054
Diclorometano
Acetona suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
270725
Acetona
Acetona Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1219
Acetona
n-Hexano for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.04371
n-Hexano
Artigos
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.