Documentos Principais
439126
Sigma-Aldrich
Acetona
suitable for HPLC, ≥99.9%
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
635680
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.02
Ensaio:
≥99.9%
técnica(s):
HPLC: suitable
p.e.:
56 °C/760 mmHg (lit.)
pressão de vapor:
184 mmHg ( 20 °C)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
Formulário
liquid
Lim. expl.
13.2 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.5% (water)
resíduo de evaporação
<0.0002%
cor
clear colorless
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
p.e.
56 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
solubilidade
water: miscible
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.01
adequação
suitable (pesticide analysis)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Acetone is a ketone. Mixtures of TiO2 (P25) with rare earth oxides (La2O3 or Y2O3) calcined at 700°C or 650°C has been reported to efficiently photocatalyze the oxidation of acetone.[1] Its aldol condensation in vapor-phase has been investigated over MgO promoted with alkali (Li, Na, K and Cs) or alkaline earth (Ca, Sr and Ba) metal ions.[2] It undergoes Aldol condensation in the presence of Mg-Al layered double hydroxides (LDH) as catalysts and Cl- and/or CO32- as compensating anions to afford diacetone alcohol and mesityl oxide.[3] Enantioselective Aldol condensation of acetone with various isatins in the presence of dipeptides (catalyst) has been described.[4]
Aplicação
A intensidade de luminescência da acetona depende dos componentes da solução . A absorção de luz UV pela acetona causa sua fotólise e produção de radiais .
Acetone was used in the affinity purification of modified proteins using streptavidin beads for the mass spectrometric (MS) identification of poly(ADP-ribose) polymerases (PARP) substrate proteins.[5]
It may be used in the following studies:
  • NMR spectroscopic evaluation of glucose metabolism in biological samples (blood).[6]
  • Preparation of 13wt% amorphous poly (lactic acid) (PLA) solution, which was required for the preparation of electrospun PLA membranes.[7]
  • As a precursor for the synthesis of methyl isobutyl ketone (MIBK) in the presence of sulfonated graphene oxide-Pd/cordierite catalyst.[8]
  • Synthesis of (4-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane), a solketal from glycerol using supercritical fluids (SCF) technology.[9]
It may be used in the synthesis of the following acetone hydrazones:
  • 1-isopropylidene-2-methylhydrazine[10]
  • 1-isopropylidene-2-hydroxyethylhydrazine[10]
  • 1-isopropylidene-2-formylhydrazine[10]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Acetona for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.00012
Acetona
Acetona Laboratory Reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
179973
Acetona
Acetona puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, &#8805;99% (GC)
Sigma-Aldrich
24201
Acetona
Sulfonated graphene oxide supported Pd bifunctional catalyst for one-pot synthesis of methyl isobutyl ketone from acetone with high conversion and selectivity.
Liu M, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 408, 85-90 (2015)
Development of eco-efficient micro-porous membranes via electrospinning and annealing of poly (lactic acid).
Li L, et al.
Journal of Membrane Science, 436, 57-67 (2013)
Saskia Kley et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 296(4), R936-R943 (2009-02-06)
Obesity is a risk factor for type 2 diabetes in cats. The risk of developing diabetes is severalfold greater for male cats than for females, even after having been neutered early in life. The purpose of this study was to
Synthesis and characterization of acetone hydrazones.
Miro SC and Delalu H.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 638(1), 57-63 (2012)
Ketalization of glycerol to solketal in supercritical acetone.
Royon D, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 58(1), 88-92 (2011)