Documentos Principais
1.08389
Supelco
Tolueno
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinônimo(s):
Toluol, Methylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
92.14
Beilstein:
635760
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191501
Número do índice EC:
203-625-9
NACRES:
NA.03
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
suitable for EPA 1613
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.2 (vs air)
pressão de vapor
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
997 °F
Lim. expl.
7 %
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n/D 1.496 (lit.)
Viscosidade cinemática
0.7 cSt(20 °C)
p.e.
110-111 °C (lit.)
pf
-93 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 4 °C
densidade
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4.4 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Tolueno anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sigma-Aldrich
900522
Tolueno
Tolueno OmniSolv®
Supelco
TX0737
Tolueno
Tolueno analytical standard
Supelco
89680
Tolueno
Tolueno ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179418
Tolueno
Acetato de etila for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.10972
Acetato de etila
Protocolos
Quantify selenium in water using this photometric test and a clear, filtered sample to measure the results at 445 nm.
Quantifique o selênio na água usando esse teste fotométrico e uma amostra límpida e filtrada para medir os resultados em 445 nm
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.