Documentos
1.04371
Supelco
Hexane
≥98% (GC), suitable for gas chromatography (GC) ECD and FID, SupraSolv®
Sinônimo(s):
Hexano, n-Hexano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
203-777-6
NACRES:
NA.03
product name
n-Hexano, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
densidade de vapor
~3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥98% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
453 °F
potência
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
7.7 %
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
pb
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -22 °C
solubilidade
0.0095 g/L
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O SupraSolv® ECD e FID foi especialmente desenvolvido para cromatografia gasosa em combinação com o ECD (Detector de captura de elétrons) e o FID (Detector de ionização de chama). Os solventes
SupraSolv® oferecem a maior faixa de tempo de retenção especificada, uma linha de base clara e uma relação sinal-ruído mínima, o que leva a resultados de análise confiáveis e reproduzíveis.
Aplicação
Ideal para aplicações de GC, incluindo detecção sensível em resíduos e análises ambientais.
O produto é usado como solvente/reagente em:
  • preparação de amostras para determinação de pesticidas clorados de acordo com o método EPA 508
  • análise de resíduos de pesticidas por GC rápido e GC-MS
  • determinação de folpete e ftalimida em alimentos por LC-MS
  • quantificação de metilsiloxanos voláteis cíclicos em sangue humano por injeção de grande volume acoplada a GC/MS
  • detecção de ácidos graxos em óleos de cozinha por GC
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Hexano HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Sigma-Aldrich
650552
Hexano
Hexanes, 98.5% OmniSolv® HR-GC
Supelco
HX0297
Hexanes, 98.5%
Acetona for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00012
Acetona
Hexano puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
32293
Hexano
Artifact-controlled quantification of folpet and phthalimide in food by liquid chromatography-high resolution mass spectrometry
Badoud F, et al.
Food Control, 91, 412-420 (2018)
Fast GC, GC-MS and sample preparation methods for pesticide residue analysis in non-fatty baby food
Hercegova A and Matisova E
Acta Chimica Slovaca, 1(1), 112-123 (2008)
Cyclic volatile methylsiloxanes in human blood as markers for ruptured silicone gel-filled breast implants
Rosendahl P, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408(12), 3309-3317 (2016)
Effects of Repeated Heating on Fatty Acid Composition of Plant-Based Cooking Oils
Szabo Z, et al.
Foods (Basel, Switzerland), 11(2), 192-192 (2022)