Documentos
1.10983
Supelco
N,N-Dimetilformamida
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinônimo(s):
DMF, N,N-Dimetilmetanamida, Dimetilamida de ácido fórmico, DMF, NSC 5356
About This Item
Fórmula linear:
HCON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
73.09
Beilstein:
605365
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-679-5
NACRES:
NA.03
densidade de vapor
2.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
833 °F
potência
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
15.2 %
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
153 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 57.5 °C
densidade
0.944 g/mL (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
chave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O SupraSolv® ECD e FID foi desenvolvido especialmente para cromatografia gasosa combinada com um ECD (detector por captura de elétrons) e um FID (detector por ionização de chama). Os solventes SupraSolv® oferecem o maior intervalo de tempos de retenção especificado, um valor de referência claro e uma razão sinal/ruído mínima, o que produz resultados de análise confiáveis e reprodutíveis.
Aplicação
Usado para aplicações de GC, como detecção sensível em resíduos e análises ambientais.
Solvente de muitos compostos orgânicos hidrofóbicos.
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
135.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.5 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6