Acetona
Sinônimos: | 2-propanona, dimetilcetona, beta-cetopropano, propanona |
---|---|
Fórmula linear: | CH3COCH3 |
Peso molecular: | 58,08 |
Número CAS: | |
Nº. Beilstein: | 635680 |
Nº. CE: | |
Nº. MDL: |
Produtos
A acetona é um solvente polar e aprótico, muito utilizado em química analítica e em síntese orgânica, devido à sua capacidade de dissolver uma ampla variedade de compostos orgânicos, incluindo substâncias polares e não polares.
Uma das principais vantagens do uso da acetona como solvente na síntese orgânica é seu baixo ponto de ebulição e alta volatilidade, o que facilita a sua remoção das misturas de reação. Essa propriedade é particularmente útil para reações que exigem altas temperaturas ou para a remoção de reagentes ou solventes em excesso e para reações que exigem um solvente polar, como reações de substituição nucleofílica, condensações de aldol e reações de Grignard.
Acetona como solvente ou fase móvel em química analítica
Na cromatografia, a acetona é frequentemente usada como solvente de fase móvel na cromatografia gasosa (GC) e na cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC). Graças à sua alta solubilidade e volatilidade, é um solvente eficaz para separar e analisar misturas complexas.
A acetona também é usada como solvente para a preparação de amostras em muitos métodos analíticos, incluindo espectroscopia de infravermelho (IR), ressonância magnética nuclear (NMR) e espectrometria de massa (MS). É especialmente útil para dissolver e extrair pequenas moléculas orgânicas de amostras sólidas.
Solução de acetona
A acetona com uma mistura de metanol e água é usada em HPLC ou GC.
Acetona deuterada (Acetona-d6)
A acetona-d6 (com grau de deuteração entre 98-99,96%), juntamente com ou sem trimetil silano, é usada como solvente no espectrômetro NMR.
Acetonas rotuladas (Acetona-2-13C, Acetona-1,3-13C2, Acetona-18O)
A acetona rotulada pode ser usada como solvente para caracterizar a estrutura e a dinâmica de proteínas e outras biomoléculas, como aminoácidos, usando NMR.
A acetona como material de referência
A acetona é usada como padrão farmacêutico secundário, que é um material de referência usado para calibração e controle de qualidade de instrumentos analíticos e para análise de resíduos.