1.00020
Acetona
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinônimo(s):
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
HPLC grade
isocratic
Nível de qualidade
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
LiChrosolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
465 °C (DIN 51794)
potência
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
13.2 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
resíduo de evaporação
≤2.0 mg/L
transmitância
335 nm, ≥50%
340 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacidade
1000 g/kg water absorbing capacity
p.e.
56 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point <-20 °C
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Relatado para uso em investigações LC–MS/MS de:
- Plasma sanguíneo e amostras de soro fracionadas em vários
- peptídeos de absorventes de cromatografia em amostras biológicas animais
Características e benefícios
- Adequação testada e especificada para UHPLC-MS e UHPLC-UV: Para flexibilidade analítica, a
- qualidade especificada é positiva e negativa em ionização por eletropulverização positiva e negativa (ESI) e espectrometria de massa por ionização química à pressão atmosférica (APCI-MS) para os limites de detecção mais baixos e confiança nas análises para todos os modos MS importantes (teste 1)
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
- perfil de impureza mais baixo: para linhas de base sem interferência (teste 2)
- microfiltradas através de filtro de 0,2 μm (teste 3) para proporcionar:
—risco reduzido de obstrução da coluna
- embalados em frascos de vidro de borossilicato para minimizar contaminações de íons metálicos
- níveis mais baixos de impurezas de metais residuais para uma formação mínima de aduto
- de impurezas de polietilenoglicol (PEG) na linha de solventes UHPLC-MS (relação sinal/ruído PEG S/N < 50)
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.
Protocolos
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets