906298
3-(4-Bromophenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
Sinônimo(s):
Probe building block for photoaffinity labeling, Suzuki-Miyaura-compatible multifunctional photo probe building block, Trifluoromethyl diazirine aryl bromide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=CC=C(C2(N=N2)C(F)(F)F)C=C1
InChI
1S/C8H4BrF3N2/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13-14-7)8(10,11)12/h1-4H
chave InChI
YBEXZCGWGWNLQQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)