8.51093
TDBA
4-(3-Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid Novabiochem®
Sinônimo(s):
TDBA, 4-(3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Photoclick reactions
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
110-112 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)[C@]2([N+H]=N2)c1ccc(cc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H5F3N2O2/c10-9(11,12)8(13-14-8)6-3-1-5(2-4-6)7(15)16/h1-4H,(H,15,16)
chave InChI
CZPAJVBVULSLGG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] M.Nassal, et al. ( 1983) Liebigs Ann. Chem.,, 1510.
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (NMR-spectrum): ≥ 98.0 %
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3