Autoclaving is not recommended with glucose/dextrose according to the product information sheet for this product. However, autoclaving can be performed without the sugar, and filter sterilized glucose/dextrose can be added afterward.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 242,00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 762,00 |
Über diesen Artikel
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable, microbiological culture: suitable
pH
5.2-5.6(0.67% solution)
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Candida spp., nonselective for Pichia spp., nonselective for Saccharomyces spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp., yeasts
General description
Application
- in Synthetic Complete Supplement Mixture (SC)-Leu-Medium zur Kultivierung von Y. lipolytica und Charakterisierung
- als eine Komponente des Selektionsflüssigmediums für Uracil-auxothrophes Wachstum in Hefe
- für die Beurteilung der Transformationseffizienzen von S. cerevisiae-Stämmen unter verschiedenen Nährbedingungen
Preparation Note
2. Gegebenenfalls für die Solubilisierung erwärmen und mittels Filtration sterilisieren.
Die 10-fache Stammlösung bei 2–8 °C aufbewahren. Zum Verwenden im Verhältnis 1:10 mit sterilem destillierten Wasser unter aseptischen Bedingungen verdünnen.
Other Notes
Stickstoffquellen:
Ammoniumsulfat, 5,0 g/l
Vitamine:
Biotin, 2,0
Calciumpantothenat, 400
Folsäure, 2,0
Inositol, 2,0 mg/l
Nicotinsäure, 400
p-Aminobenzoesäure, 200
Pyridoxin HCl, 400
Riboflavin, 200
Thiamin HCL, 400
Spurenelemente:
Borsäure, 500
Kupfersulfat, 40
Kaliumiodid, 100
Eisenchlorid, 200
Mangansulfat, 400
Natriummolybdat, 200
Zinksulfat, 400
Salze:
Kaliumphosphat monobasisch, 1,0 g/l
Magnesiumsulfat, 0,5 g/l
Natriumchlorid, 0,1 g/l
Calciumchlorid, 0,1 g/l
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Yeast classification medium used for selecting yeasts based on amino acid and carbohydrate requirements | description Non-selective yeast growth medium | description NutriSelect® Basic, powder, for fungi, poly bottle of 500 g, poly bottle of 1 kg | description NutriSelect® Plus, powder, for yeasts, for molds, pack of 100 g, suitable for microbiology |
| suitability nonselective for Zygosaccharomyces spp., yeasts, nonselective for Pichia spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Saccharomyces spp. | suitability nonselective for Candida spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp., nonselective for Pichia spp., nonselective for Saccharomyces spp. | suitability Saccharomyces spp., Zygosaccharomyces spp., molds, yeasts, Candida spp., Pichia spp., fungi | suitability yeasts, selective by low pH for Zygosaccharomyces spp., molds, selective by low pH for Pichia spp., selective by low pH for Candida spp., selective by low pH for Saccharomyces spp. |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) microbiological culture: suitable, microbe id | utilization test: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | utilization test: suitable, microbiological culture: suitable, microbe id | susceptibility testing: suitable |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| application(s) food and beverages | application(s) microbiology | application(s) clinical testing | application(s) microbiology, agriculture |
| pH 5.2-5.6(0.67% solution) | pH 5.3-5.5(0.67% solution) | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hefe-Stickstoff-Basis ohne Aminosäuren
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Why is autoclaving this not recommended?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can this be autoclaved, or only filter sterilized?
1 answer-
It is not recommended to autoclave Product Y0626 Yeast Nitrogen Base Without Amino Acids. If preparing an bacteriological agar, then the agar should be autoclaved separately for 15 minutes only. Please follow the instructions listed on the product detail page:
1. Prepare a 10× stock solution by suspending 6.7 g of yeast nitrogen base, 5 g of glucose or an equivalent amount of other carbohydrate, and 5-10 mg of the desired amino acid in 100 ml of distilled water.
2. Warm if necessary to solubilize and sterilize by filtration.
Store 10× stock solution at 2-8 °C. To use, dilute 1:10 with sterile distilled water under aspetic conditions.Helpful?
-