Merck
Y2001
Synthetische Hefe-Dropout-Mediumzusätze
without histidine, leucine, tryptophan and uracil
Synonym(e):
Synthetisches Dropout-Medium für Hefe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
20 G
€ 142,00
€ 142,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
ND.02
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
application(s)
food and beverages
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
Y1501Y2146Y1771
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Application
Die Selektion von Plasmiden in Hefen basiert auf der Verwendung von auxotrophen Mutantenstämmen, die ohne eine spezifische Medienkomponente (Aminosäuren, Purine oder Pyrimidine) nicht wachsen können. Die Transformation mit einem Plasmid, welches das mutierte Gen enthält, versetzt den Transformanten in die Lage auf einem Medium zu wachsen, dem die entsprechende Komponente fehlt. Sigma′s Hefe Synthetic Drop-Out Medien-Supplemente erzeugen ein reicheres Medium für höhere Wachstumsraten und Ausbeuten und erhöhen somit die Wahrscheinlichkeit von erfolgreichen Transformationen beim Screenen von Bibliotheken oder bei der Durchführung von Gen knock-outs
Preparation Note
1.4 g ist ausreichend für 1 L Medium.
Other Notes
Mischung von Aminosäuren und anderen Nährstoffen; als Zugabe zu Yeast Nitrogen Base ohne Aminosäuren.
Sofern nichts anderes angegeben ist, enthalten die Zusätze alle folgenden Bestandteile:
Aminosäuren: Alle Standardaminosäuren außer Histidin, Leucin, Tryptophan und Uracil. Jede Aminosäure liegt in einer Konzentration von 76 mg/L vor.
Andere Nährstoffe: Adenin (18 mg/L), Inositol (76 mg/L), p-Aminobenzoesäure (8 mg/L)
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Margot Bärenstrauch et al.
Fungal genetics and biology : FG & B, 139, 103383-103383 (2020-04-10)
Plants comprise many asymptomatic fungal endophytes with potential roles of plant protection against abiotic and biotic stresses. Endophytes communicate with their host plant, with other endophytes and with invading pathogens but their language remains largely unknown. This work aims at
Artikel
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Protokolle
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.
Verwandter Inhalt
Instructions
Questions
  1. It says to add 1.4g to a liter of medium. Would this mean you would need to add 14g to a 10X stock solution that is suggested when preparing yeast nitrogen base without AA.
    1 answer
    1. Mathematically, yes, this would mean 14 grams would be added to a 10X stock. However, studies of the solubility of this supplement at 10X have not been performed. The end user should attempt this using a smaller volume to verify solubility.
      Please see the links below to the product datasheet, the Yeast Drop Out page, and the Yeast Growth Protocols page:
      Y2001 Datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/169/136/y2001dat.pdf
      Yeast Drop-Out Bulletin:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/microbiological-testing/microbial-culture-media-preparation/yeast-drop-out
      Yeast Growth Protocols page:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/microbiological-testing/pathogen-and-spoilage-testing/yeast-growth-protocols