Fortfahren mit
Y1250
Hefe-Stickstoff-Basis mit Aminosäuren
Non-selective yeast growth medium
Synonym(e):
ynb with amino acids
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 252,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106212
€ 252,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.3-5.5(0.67% solution)
application(s)
microbiology
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Candida spp., nonselective for Pichia spp., nonselective for Saccharomyces spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp.
General description
Hefe-Stickstoff-Basis ist ein häufig referenziertes Kulturmedium für die Züchtung von Hefen. Diese nährstoffreiche mikrobielle Bouillon enthält Aminosäuren, Stickstoff, Vitamine, Spurenelemente und Salze.
Application
Hefe-Stickstoff-Basis mit Aminosäuren wird wie folgt verwendet:
  • bei der Herstellung von ZYP-31-Medien für E. coli
  • in synthetischem Dextrose-Medium (SD) zur Beurteilung des Einflusses einer Stickstoffquelle
  • zur Kultivierung von Candida utilis zur Herstellung von 13C-markiertem Hefeextrakt als interner Standard
  • bei der Herstellung von Bildgebungsmedien
Für die Klassifizierung von Hefen auf Basis des Kohlenstoffbedarfs geeignet. Eignet sich auch für das allgemeine Wachstum von Hefen mit der Zugabe einer Kohlenstoffquelle (in der Regel Glucose). Hefe-Stickstoff-Basis mit Aminosäuren ist eine ausreichende Stickstoffquelle für allgemeine Wachstumsmedien. Enthält außer Kohlenhydrat alle essenziellen Nährstoffe, die für das Wachstum von Hefen erforderlich sind.
Preparation Note
Eine 10x-Stammlösung herstellen durch Einrühren von 6,7 g Hefe-Stickstoff-Basispulver und 5 g Glucose in 100 ml Wasser. Kann zur Förderung der Solubilisierung erwärmt werden. Filtersterilisieren und bei 2–8 °C aufbewahren.
Zum Herstellen einer 1x-Arbeitslösung aus der 10x-Stammlösung 100 ml der konzentrierten Stammlösung mit 900 ml sterilem Wasser verdünnen.
Other Notes
Komponente, Menge (μg/l, wenn nicht gekennzeichnet)
Stickstoffquellen:
Ammoniumsulfat, 5,0 g/l
Aminosäuren:
L-Histidin, 10 mg/l
DL-Methionin, 20 mg/l
DL-Tryptophan, 20 mg/l
Vitamine:
Biotin, 2,0
Calciumpantothenat, 400
Folsäure, 2,0
Inositol, 2,0 mg/l
Nicotinsäure, 400
p-Aminobenzoesäure, 200
Pyridoxin HCl, 400
Riboflavin, 200
Thiamin HCL, 400
Spurenelemente:
Borsäure
Kupfersulfat
Kaliumiodid
Eisenchlorid
Magnesiumsulfat
Natriummolybdat
Zinksulfat
Salze:
Kaliumphosphat monobasisch, 1,0 g/l
Magnesiumsulfat, 0,5 g/l
Natriumchlorid, 0,1 g/l
Calciumchlorid, 0,1 g/l
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0626Y1251Y1625
suitability
nonselective for Candida spp., nonselective for Saccharomyces spp., nonselective for Pichia spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp.
suitability
nonselective for Candida spp., nonselective for Pichia spp., nonselective for Saccharomyces spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp., yeasts
suitability
Candida spp., Pichia spp., Saccharomyces spp., Zygosaccharomyces spp., fungi, molds, yeasts
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable using
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
application(s)
agriculture
pH
5.3-5.5(0.67% solution)
pH
5.2-5.6(0.67% solution)
pH
-
pH
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Does the YNB contain fatty acids?
    1 answer
    1. This product does not contain fatty acids. The formulation includes ammonium sulfate, amino acids, vitamins, trace elements, and inorganic salts. No lipids or fatty acids are listed as components. Please see the link below to review the complete formulaton available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/438/225/y1250pis.pdf
      Helpful?
  2. Is the Yeast nitrogen base with amino acids food grade or FCC
    1 answer
    1. This item is intended for research use only and is not suitable as food grade or FCC material. Currently, there is no product option available that meets this requirement.
      Helpful?
  3. Is there a technical data sheet avaliable for product Y1250? I would like to know the concentrations of trace elements.
    1 answer
    1. The concentration of the trace elements is not reported on the datasheet. The trace elements in the formulation are as follows:
      - Boric Acid: 500.0µg
      - Potassium Iodide: 100.0µg
      - Manganese Sulfate: 400.0µg
      - Zinc Sulfate: 0.4mg
      - Calcium Chloride: 0.1g
      - Copper Sulfate: 40.0µg
      - Ferric Chloride: 200.0µg
      Helpful?
  4. Hi, Is this product Kosher and Halal certified? And food grade? Y1250 - Sigma-Aldrich Yeast Nitrogen Base With Amino Acids Kr, Benedicte
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses, or any type of consumption or application to humans or animals. Currently, a food-grade product is not offered.