Yes, this yeast drop-out medium supplement can be autoclaved. Please see the datasheet for additional preparation instructions:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/255/001/y2021dat.pdf
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 178,00 |
Über diesen Artikel
€ 178,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder
technique(s)
transformation: suitable
application(s)
microbiology
storage temp.
room temp
Application
Die Selektion von Plasmiden in Hefen basiert auf der Verwendung von auxotrophen Mutantenstämmen, die ohne eine spezifische Medienkomponente (Aminosäuren, Purine oder Pyrimidine) nicht wachsen können. Die Transformation mit einem Plasmid, welches das mutierte Gen enthält, versetzt den Transformanten in die Lage auf einem Medium zu wachsen, dem die entsprechende Komponente fehlt. Sigma′s Hefe Synthetic Drop-Out Medien-Supplemente erzeugen ein reicheres Medium für höhere Wachstumsraten und Ausbeuten und erhöhen somit die Wahrscheinlichkeit von erfolgreichen Transformationen beim Screenen von Bibliotheken oder bei der Durchführung von Gen knock-outs
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements, without histidine, leucine, tryptophan, and adenine has been used in yeast two-hybrid screening.[1]
Preparation Note
Dissolve 1.39 g of supplement per liter of medium.
Other Notes
Mischung von Aminosäuren und anderen Nährstoffen; als Zugabe zu Yeast Nitrogen Base ohne Aminosäuren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) transformation: suitable | technique(s) transformation: suitable | technique(s) - | technique(s) transformation: suitable |
| application(s) microbiology | application(s) microbiology | application(s) - | application(s) microbiology |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthetische Hefe-Dropout-Mediumzusätze
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
can I autoclave this particular yeast dropout medium supplement?