Wichtige Dokumente
Y1876
Synthetische Hefe-Dropout-Mediumzusätze
without tryptophan
Synonym(e):
Yeast Growth Medium
Anwendung
Komponenten
Aminosäuren: Alle Standard Aminosäuren ausser Tryptophan Die Konzentration aller Aminosäuren ist 76 mg/Liter mit Ausnahme von Leucin (380 mg/L).
Weitere Nährstoffe: Adenin (18 mg/L), Inositol (76 mg/L), Uracil (76 mg/L, p-Aminobenzoesäure (8 mg/L).
Sonstige Hinweise
Menge
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.