Merck
U6750
Sigma-Aldrich
Uridin-5′-triphosphat Trinatriumsalz Hydrat
Type IV, ≥93.0% (HPLC)
Synonym(e):
UTP Na3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12N2Na3O15P3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
550.09 (anhydrous basis)
Beilstein:
3585234
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Typ
Type IV
Qualitätsniveau
Assay
≥93.0% (HPLC)
Löslichkeit
H2O: soluble 25 mg of UTP in 0.5 ml of solvent, clear, colorless
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
InChIKey
MMJGIWFJVDOPJF-LLWADOMFSA-K
Anwendung
UTP wurde als P2-Rezeptoraktivator verwendet, um seine Wirkung auf den Protonen-Efflux in MC3T3-E1- und UMR-106-Zellen zu untersuchen. UTP wurde auch in Kombination mit Amiloridhydrochlorid in Zerstäuberlösungen zur Behandlung von Mukoviszidose untersucht.
Urdin-5′-triphosphat wurde in einer Studie zum Aufzeigen verwendet, dass Fluoxetin (FLX) seine antidepressive Wirkung durch die Steigerung der Gliotransmission von Adenosin-5′-triphosphat (ATP) vermittelt.
Biochem./physiol. Wirkung
P2Y-Rezeptoragonist.
Uridin-5′-triphosphat (UTP) ist eine zytosolische Nukleotidkomponente von Nukleinsäuren. Es dient als Signalisierungsmolekül im extrazellulären Raum. Uridin-5′-triphosphat (UTP) ist an verschiedenen pathophysiologischen Reaktionen des Nervensystems beteiligt. UTP spielt auch eine wesentliche Rolle im Regenerationsprozess.
Verpackung
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschmolzenen Einsatzes.
Angaben zur Herstellung
25 mg Uridin-5′-triphosphat-trinatriumsalz-Hydrat (UTP Na3) ist in 0,5 ml Wasser löslich und erzeugt eine klare, farblose Lösung.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Uridine-5?-Triphosphate Partially Blocks Differentiation Signals and Favors a more Repair State in Cultured rat Schwann Cells
Palomo-Guerrero M, et al.
Neuroscience, 372(2), 255-265 (2018)
Anti-Depressant Fluoxetine Reveals its Therapeutic Effect Via Astrocytes
Kinoshita M, et al.
EBioMedicine, 372(2), 255-265 (2018)
Intralesional uridine-5?-triphosphate (UTP) treatment induced resistance to Leishmania amazonensis infection by boosting Th 1 immune responses and reactive oxygen species production
Marques-da-Silva C, et al.
Purinergic Signaling, 14(2), 201-211 (2018)
Ronald J Pettis et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 93(9), 2399-2406 (2004-08-06)
Combination therapy using nebulized amiloride hydrochloride and uridine-5'-triphosphate (UTP) trisodium salt aerosols has been investigated for the treatment of cystic fibrosis (CF). Amiloride in aqueous solution precipitates in the presence of UTP, reducing drug concentrations. Interactions between these drugs and
Matthew W Grol et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 302(5), E561-E575 (2011-12-22)
The P2X₇ receptor is an ATP-gated cation channel expressed by a number of cell types, including osteoblasts. Genetically modified mice with loss of P2X₇ function exhibit altered bone formation. Moreover, activation of P2X₇ in vitro stimulates osteoblast differentiation and matrix