This product has not been tested for solubility. However, historical data indicate that this material is soluble in water at 50 mg/mL.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 121,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 421,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Uridin-5′-diphosphat Dinatriumsalz Hydrat, ≥96.0% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤15% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H14N2O12P2.2Na.H2O/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
InChI key
RHBXRWOXLRCWIZ-LLWADOMFSA-L
Application
- als Standard für die Quantifizierung von Metabolitwerten in der interstitiellen Tumorflüssigkeit von Mäusen durch Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie (LC/MS)[1]
- als UDP-Standard für die Nukleotidanalyse mittels hochauflösender Massenspektrometrie gekoppelt an Flüssigchromatographie (LC-HRMS)[2]
- zur Behandlung von E6,5-Netzhautexplantaten in vitro, um seine Wirkung auf den Eintritt und die Ausdehnung von Mikrogliazellen in die embryonale Wachtelnetzhaut zu untersuchen[3]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source (chemical) | biological source yeast | biological source - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form - | form - |
| assay ≥96.0% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥96% | assay ≥93.0% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities ≤15% water | impurities - | impurities - | impurities - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Where is the data sheet? how to dissolve the compound?