Fortfahren mit
A2383
Adenosin-5′-triphosphat Dinatriumsalz Hydrat
≥99%, microbial, powder
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate
Synonym(e):
ATP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,60
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 218,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 332,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 659,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N5Na2O13P3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
551.14 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
EC Number:
213-579-1
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
microbial
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
€ 88,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenosin-5′-triphosphat Dinatriumsalz Hydrat, Grade I, ≥99%, from microbial
biological source
microbial
Quality Segment
type
Grade I
assay
≥99%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Application
Adenosin-5′-triphosphat Dinatriumsalzhydrat wurde verwendet:
  • zur Herstellung von Adenosintriphosphat(ATP)-Standardlösungen zur Bestimmung des ATP-Gehalts in verschiedenen Bakterienkulturen
  • zur Behandlung von Knochenmarksmakrophagen (BMDM)[1]
  • als Zubereitung ohne kontaminierende Guanin-Nukleotide zur Untersuchung der Bindungseffekte von Coatomer β-Untereinheiten (β-COP)[2]
Biochem/physiol Actions
Adenosin-5′-triphosphat (ATP) ist eine zentrale Komponente der Energiespeicherung und des Energiestoffwechsels in vivo.[3] ATP wird in vielen zellulären Prozessen, Zellatmung, biosynthetischen Reaktionen, aktivem Transport und Motilität verwendet.[4] ATP ist ein Substrat aus zahlreichen an der zellulären Signalgebung beteiligten Kinasen und Adenylatcyclasen, die das zyklische Adenosinmonophosphat als Second Messenger (cAMP) produzieren. ATP stellt die Stoffwechselenergie bereit, die Stoffwechselpumpen antreiben.[4] Es dient als Coenzym in zahlreichen enzymatischen Reaktionen.
P2 Purinoceptor Antagonist.
P2 purinergener Antagonist; erhöht die Aktivität von Ca2+-aktivierten K+ Kanälen; Substrat für ATP-abhängigen Enzymsysteme.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7699A26209FLAAS
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
-
biological source
bacterial (Corynebacterium sp)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
99%
assay
≥90%
form
powder
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble, clear, colorless (1 vial + 0.1 mL)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I would like to know how many g of ATP disodium salt hydrate contains in FLAAS -1vol vial? Thanks
    1 answer
    1. In catalog number FLAAS, the specification for our vial Content is 0.90 - 1.10 mg ATP/vial by Enzymatic Assay.  Please refer to the specific lot certificate of analysis for an individual quantity.  
      Helpful?
  2. What volume of water should 1mg ATP be reconstituted in & what would be its corresponding concentration?
    1 answer
    1. This product is soluble in water up to 50 mg/mL. The appropriate stock concentration for assays can be determined by the end user. The molecular weight is 551.14 (anhydrous basis), and the water content can be found on the lot-specific certificate of analysis. Using the molecular weight, the water content, and the chosen concentration for the ATP solution, the molarity can be calculated.
      Helpful?
  3. Can I dissolve this ATP in water and store it?
    1 answer
    1. This item can be solubilized in water at 50 mg/mL yielding a clear, colorless solution. Aqueous solutions of ATP are stable for months at -15C and or one week when stored at -0C as mentioned in the Product Information Sheet.
      For more information, please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section to access the Product Information Sheet under 'More Documents':
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a2383#product-documentation
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review