Direkt zum Inhalt
U1006
Uridin-5′-triphosphat Trinatriumsalz -Lösung
HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription
Synonym(e):
UTP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥95 (HPLC)
Biological source:
yeast (Candida Utilis)
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
yeast (Candida Utilis)
Quality Segment
assay
≥95 (HPLC)
form
liquid
concentration
100 mM in H2O (adjusted to pH 7 with Trizma®
base)
technique(s)
cDNA synthesis: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
foreign activity
DNase and RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
InChI key
MMJGIWFJVDOPJF-LLWADOMFSA-K
Gene Information
human ... P2RY2(5029)
rat ... P2ry2(29597)
Application
Uridin-5′-triphosphat-Natriumsalzlösung wird zum Erhöhen des intrazellulären Ca2+-Spiegels in primären trachealen Epithelzellen von Ratten eingesetzt. Sie wird auch als Nukleotidsubstrat zum Analysieren der Aktivität von MutT-Homolog 1 (MTH1) eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
UTP spielt eine Schlüsselrolle im Prozess der Transkription, da es an der RNA-Synthese beteiligt ist. Es ist an der Glykogensynthese, der Proteinglykosylierung und der Biosynthese von Membranphospholipiden beteiligt. UTP ist an der Herstellung von ATP beteiligt, das für Stoffwechselreaktionen unverzichtbar ist.
P2Y-Rezeptoragonist
Uridin-5′-triphosphat (UTP) wird bei einer Nervenverletzung freigesetzt und dient als Agonist für die purinergenen P2Y2-Rezeptoren, die auf der Oberfläche von Schwann-Zellen vorkommen.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)