Fortfahren mit
U6625
Uridin-5′-triphosphat Trinatriumsalz Hydrat
From yeast, ≥96%, P2Y receptor agonist
Synonym(e):
UTP Na3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,60
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 337,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 580,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12N2Na3O15P3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
550.09 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3585234
Assay:
≥96%
€ 48,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Uridin-5′-triphosphat Trinatriumsalz Hydrat, from yeast, Type III, ≥96%
biological source
yeast
Quality Segment
type
Type III
assay
≥96%
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
InChI key
MMJGIWFJVDOPJF-LLWADOMFSA-K
Application
UTP wurde verwendet für die Untersuchung seiner gefäßerweiternden Wirkung auf die Skelettmuskelzellen von Diabetikern. Des Weiteren wurde UTP als purinerger Agonist für die Untersuchung der Transportfunktionen von P2Y2-Rezeptoren auf basolateralen Membranen in Ratten verwendet.
Biochem/physiol Actions
P2Y-Rezeptoragonist.
Preparation Note
Uridin-5′-triphosphat-trinatriumsalz-Hydrat (UTP Na3) löst sich in Wasser zu 50 mg/ml auf und ergibt eine klare bis leicht trübe, farblose Lösung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U6750U687594330
description
from yeast, Type III, ≥96%
description
Type IV, ≥93.0% (HPLC)
description
Type VI, ≥90%
description
≥96.0% (HPLC)
assay
≥96%
assay
≥93.0% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥96.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
H2O: soluble 25 mg of UTP in 0.5 ml of solvent, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
biological source
yeast
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)