Fortfahren mit
94370
Uridin-5′-triphosphat Trinatriumsalz Dihydrat
≥80%, powder
Synonym(e):
5′-UTP-Na3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 353,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H12N2O15P3Na3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
586.12
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
243-347-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3585234
Assay:
≥80%
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Uridin-5′-triphosphat Trinatriumsalz Dihydrat, ≥80%
Quality Segment
assay
≥80%
form
powder
impurities
≤15% UDP, ≤5% UMP
mp
>140 °C (dec.) (lit.)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.3Na.2H2O/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;;;/m1...../s1
InChI key
KIYVKLDQLQZXKH-GTIFRNKBSA-K
Gene Information
human ... P2RY2(5029)
rat ... P2ry2(29597)
Application
Uridine 5′-diphosphate (UDP) and Uridine 5′-triphosphate (UTP) may be used in studies on nucleic acid (RNA) biosynthesis and cell signaling. UDP is a nucleotide that upon phosphorylation to UTP becomes a substrate for enzymes such as RNA polymerase(s) and GTPases. These enzymes are involved in a wide range of applications from the synthesis of RNA to the regulation of G-coupled Protein Receptors (GPCR) and cell signaling molecules such as Rho-signaling via Guanine Nucleotide Exchange Factors (GEF).
Biochem/physiol Actions
P2Y Rezeptor-Agonist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U100694330I0879
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
liquid
form
powder
form
-
assay
≥80%
assay
≥95 (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥95%
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤15% UDP, ≤5% UMP
impurities
-
impurities
≤15% water
impurities
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)